Przejdź do
32137
Butyl 4-hydroxybenzoate-(ring-13C6)
PESTANAL®, analytical standard
Synonim(y):
4-Hydroxybenzoic acid-(ring-13C6) n-butyl ester, Butyl paraben-(ring-13C6)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
22 250,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13C6C5H14O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
200.18
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
eCl@ss:
25140904
22 250,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, chromatography: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
clinical testing
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCCOC(=O)[13c]1[13cH][13cH][13c](O)[13cH][13cH]1
InChI
1S/C11H14O3/c1-2-3-8-14-11(13)9-4-6-10(12)7-5-9/h4-7,12H,2-3,8H2,1H3/i4+1,5+1,6+1,7+1,9+1,10+1
InChI key
QFOHBWFCKVYLES-PXKSRZEUSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Legal Information
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
32135587869485691
description
PESTANAL®, analytical standard
description
PESTANAL®, analytical standard
description
99 atom % 13C
description
99 atom % 13C
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable, chromatography: suitable
technique(s)
chromatography: suitable, HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
protein expression: suitable
application(s)
clinical testing
application(s)
agriculture
environmental
forensics and toxicology
veterinary
application(s)
-
application(s)
-
format
neat
format
neat
format
-
format
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
200
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
-
grade
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
Piktogramy
Corrosion
Słowo ostrzegawcze
Danger
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
ED HH 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
1416711-53-9
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)