Przejdź do
32138
Doripenem monohydrate
VETRANAL®, analytical standard
Synonim(y):
(4R,5S,6S)-6-[(1R)-1-Hydroxyethyl]-4-methyl-7-oxo-3-[(3S,5S)-5-[(sulfamoylamino)methyl]pyrrolidin-3-yl]sulfanyl-1-azabicyclo[3.2.0]hept-2-ene-2-carboxylic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
763,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H24N4O6S2 · H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
438.52
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
15340136
763,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
product line
VETRANAL®
technique(s)
HPLC: suitable, chromatography: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
forensics and toxicology
veterinary
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H]O[H].NS(NC[C@H](C1)NC[C@H]1SC2=C(C(O)=O)N3C([C@]([H])([C@H](O)C)[C@@]3([H])[C@H]2C)=O)(=O)=O
InChI
1S/C15H24N4O6S2.H2O/c1-6-11-10(7(2)20)14(21)19(11)12(15(22)23)13(6)26-9-3-8(17-5-9)4-18-27(16,24)25;/h6-11,17-18,20H,3-5H2,1-2H3,(H,22,23)(H2,16,24,25);1H2/t6-,7-,8+,9+,10-,11-;/m1./s1
InChI key
NTUBEBXBDGKBTJ-WGLOMNHJSA-N
General description
Doripenem belongs to the carbapenems family of β-lactam antibiotic compounds.
Application
Doripenem monohydrate can be used as the precursor for the preparation of doripenem which may be used as an analytical reference standard for the determination of doripenem in:
  • Bovine muscle by liquid chromatography combined with tandem mass spectrometry (LC-MS/MS).
  • Bulk drug and formulations by high performance thin layer chromatography (HPTLC).
  • Medicinal products by capillary electrophoresis coupled to ultraviolet (UV) detector as well as micellar electrokinetic chromatography (MEKC) with UV detection.
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Legal Information
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML12201337809I0160
description
VETRANAL®, analytical standard
description
≥98% (HPLC)
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
≥98% (HPLC)
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
grade
analytical standard
grade
-
grade
pharmaceutical primary standard
grade
-
application(s)
forensics and toxicology
veterinary
application(s)
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
format
neat
format
-
format
neat
format
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)