Przejdź do
32147
Cloransulam-methyl
PESTANAL®, analytical standard
Synonim(y):
Methyl 3-chloro-2-{[(5-ethoxy-7-fluoro[1,2,4]triazolo[1,5-c]pyrimidine-2-yl)sulfonyl]amino}benzoate, Methyl 3-chloro-N-(5-ethoxy-7-fluoro[1,2,4]triazolo[1,5-c]pyrimidin-2-ylsulfonyl)anthranilate
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H13ClFN5O5S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
429.81
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
7501727
eCl@ss:
25140904
grade
analytical standard
Quality Segment
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
agriculture
environmental
format
neat
SMILES string
CCOc1nc(F)cc2nc(nn12)S(=O)(=O)Nc3c(Cl)cccc3C(=O)OC
InChI
1S/C15H13ClFN5O5S/c1-3-27-15-18-10(17)7-11-19-14(20-22(11)15)28(24,25)21-12-8(13(23)26-2)5-4-6-9(12)16/h4-7,21H,3H2,1-2H3
InChI key
BIKACRYIQSLICJ-UHFFFAOYSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Legal Information
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)