Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2620,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H11N3O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
169.18
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
EC Number:
238-957-3
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
744577
eCl@ss:
25140904
2620,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
analytical standard
Quality Segment
product line
VETRANAL®
technique(s)
HPLC: suitable, chromatography: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
forensics and toxicology
veterinary
format
neat
SMILES string
[N+](=O)([O-])c1[n](c(nc1)C(C)C)C
InChI
1S/C7H11N3O2/c1-5(2)7-8-4-6(9(7)3)10(11)12/h4-5H,1-3H3
InChI key
NTAFJUSDNOSFFY-UHFFFAOYSA-N
General description
Ipronidazole is a veterinary drug, which is widely used in controlling histomoniasis in turkeys.
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Ipronidazole may be used as a reference standard in the determination of ipronidazole in tissue samples using high-performance liquid chromatography coupled with an ultraviolet detector (HPLC) and thermospray tandem mass spectrometry (HPLC-MS/MS).
Other Notes
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Legal Information
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?