Przejdź do
32240
Diethylene glycol monoethyl ether acetate
≥99.0% (GC)
Synonim(y):
2-(2-Ethoxyethoxy)ethyl acetate, Ethyldiglycol acetate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
449,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C2H5OCH2CH2OCH2CH2CO2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
176.21
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-940-1
Beilstein/REAXYS Number:
1764643
MDL number:
Assay:
≥99.0% (GC)
449,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥99.0% (GC)
refractive index
n20/D 1.421
bp
218-219 °C (lit.)
density
1.011 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ester, ether
SMILES string
CCOCCOCCOC(C)=O
InChI
1S/C8H16O4/c1-3-10-4-5-11-6-7-12-8(2)9/h3-7H2,1-2H3
InChI key
FPZWZCWUIYYYBU-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
537527537616484431
description
≥99.0% (GC)
description
99%
description
ReagentPlus®, 99%
description
ReagentPlus®, ≥99.5%
assay
≥99.0% (GC)
assay
99%
assay
99%
assay
≥99.5%
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
bp
218-219 °C (lit.)
bp
218-219 °C (lit.)
bp
202 °C (lit.)
bp
145-146 °C
density
1.011 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.011 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.999 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.970 g/mL at 25 °C (lit.)
refractive index
n20/D 1.421
refractive index
n20/D 1.421 (lit.)
refractive index
n20/D 1.427 (lit.)
refractive index
n20/D 1.402 (lit.)
functional group
ether, ester
functional group
ether, ester
functional group
-
functional group
ester, ether
Still not finding the right product?
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
208.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
98 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)