Merck
32276
Aminocyclopyrachlor
PESTANAL®, analytical standard
Synonim(y):
6-Amino-5-chloro-2-cyclopropylpyrimidine-4-carboxylic acid
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H8ClN3O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
213.62
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
77101502
Beilstein/REAXYS Number:
11329725
MDL number:
eCl@ss:
32129103
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
format
neat
SMILES string
NC1=C(Cl)C(C(O)=O)=NC(C2CC2)=N1
InChI
1S/C8H8ClN3O2/c9-4-5(8(13)14)11-7(3-1-2-3)12-6(4)10/h3H,1-2H2,(H,13,14)(H2,10,11,12)
InChI key
KWAIHLIXESXTJL-UHFFFAOYSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Legal Information
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)