Przejdź do
32372
Cyantraniliprole
PESTANAL®, analytical standard
Synonim(y):
3-Bromo-1-(3-chloro-2-pyridyl)-4′-cyano-2′-methyl-6′-(methylcarbamoyl)pyrazole-5-carboxanilide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
240,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H14BrClN6O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
473.71
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
77101502
MDL number:
240,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
agriculture
environmental
format
neat
SMILES string
O=C(C1=CC(Br)=NN1C2=C(Cl)C=CC=N2)NC3=C(C(NC)=O)C=C(C#N)C=C3C
InChI
1S/C19H14BrClN6O2/c1-10-6-11(9-22)7-12(18(28)23-2)16(10)25-19(29)14-8-15(20)26-27(14)17-13(21)4-3-5-24-17/h3-8H,1-2H3,(H,23,28)(H,25,29)
InChI key
DVBUIBGJRQBEDP-UHFFFAOYSA-N
General description
Cyantraniliprole an anthranilic diamide, is a second generation ryanodine receptor insecticide. It is widely used to control sucking, chewing and Hemipteran insect pests.
Application
Cyantraniliprole may be used as a reference standard for the quantification of cyantraniliprole and its metabolites in samples of soil and vegetables by ultra-performance liquid chromatography/tandem mass spectrometry.
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Legal Information
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
CRM01303ENAH9082253C
description
PESTANAL®, analytical standard
description
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
description
-
format
neat
format
-
format
-
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
grade
analytical standard
grade
certified reference material, TraceCERT®
grade
-
product line
PESTANAL®
product line
TraceCERT®
product line
-
application(s)
agriculture
environmental
application(s)
-
application(s)
-
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cyantraniliprole
Piktogramy
Environment
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)