Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 928,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H13F3N5NaO7S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
487.34
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
eCl@ss:
25140904
928,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
analytical standard
Quality Segment
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
agriculture
environmental
format
neat
SMILES string
O=C([N-]S(=O)(C1=NC(C(F)(F)F)=CC=C1C(OC)=O)=O)NC2=NC(OC)=CC(OC)=N2.[Na+]
InChI
1S/C15H14F3N5O7S.Na/c1-28-9-6-10(29-2)21-13(20-9)22-14(25)23-31(26,27)11-7(12(24)30-3)4-5-8(19-11)15(16,17)18;/h4-6H,1-3H3,(H2,20,21,22,23,25);/q;+1/p-1
InChI key
JKPSVOHVUGMYGH-UHFFFAOYSA-M
General description
Flupyrsulfuron-methyl sodium is a post-emergence herbicide, which is used in controlling annual broadleaf weeds in cereal plantation.
Application
Flupyrsulfuron-methyl sodium may be used as a reference standard in the determination of flupyrsulfuron-methyl sodium in soil samples using high performance liquid chromatography coupled with ultraviolet detector (HPLC-UV).
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Other Notes
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Legal Information
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?