Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 573,00 zł |
Informacje o tej pozycji
573,00 zł
grade
analytical standard
Quality Segment
vapor pressure
0.04 mmHg ( 25 °C)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.480 (lit.)
bp
213 °C (lit.)
density
1.322 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
OCC(O)CCl
InChI
1S/C3H7ClO2/c4-1-3(6)2-5/h3,5-6H,1-2H2
InChI key
SSZWWUDQMAHNAQ-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description analytical standard | description 98% | description puriss. p.a., ≥99.5% (GC) |
| technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) - | technique(s) - |
| grade analytical standard | grade - | grade puriss. p.a. |
| application(s) cleaning products | application(s) - | application(s) - |
| format neat | format - | format - |
| vapor pressure 0.04 mmHg ( 25 °C) | vapor pressure 0.04 mmHg ( 25 °C) | vapor pressure 29.43 psi ( 55 °C), 8.59 psi ( 20 °C) |
| shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life - | shelf life - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under (±)-3-Chloro-1,2-propanediol
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 1
Narządy docelowe
Kidney, Testes
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?