Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 680,00 zł |
Informacje o tej pozycji
680,00 zł
grade
analytical standard
Quality Segment
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
agriculture
environmental
format
neat
SMILES string
CN\C(N[N+]([O-])=O)=N/CC1CCOC1
InChI
1S/C7H14N4O3/c1-8-7(10-11(12)13)9-4-6-2-3-14-5-6/h6H,2-5H2,1H3,(H2,8,9,10)
InChI key
YKBZOVFACRVRJN-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description PESTANAL®, analytical standard | description certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland | description - |
| format neat | format neat | format - |
| technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) - | technique(s) - |
| grade analytical standard | grade TraceCERT®, certified reference material | grade - |
| product line PESTANAL® | product line TraceCERT® | product line - |
| Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level - |
| application(s) agriculture | application(s) - | application(s) - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dinotefuran
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
![N-methyl-N'-nitro-N''-[(oxolan-3-yl)methyl]guanidine](https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/bbe/7/9/243269479_w290.png)