Przejdź do
32506
Etoxazole
PESTANAL®, analytical standard
Synonim(y):
(RS)-5-tert-Butyl-2-[2-(2,6-difluorophenyl)-4,5-dihydro-1,3-oxazol-4-yl]phenetole, 4-(4-tert-Butyl-2-ethoxyphenyl)-2-(2,6-difluorophenyl)-4,5-dihydrooxazole
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
371,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H23F2NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
359.41
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
8930214
eCl@ss:
25140904
Zaloguj się – aby sprawdzić ceny
371,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
agriculture
environmental
format
neat
SMILES string
CCOc1cc(ccc1C2COC(=N2)c3c(F)cccc3F)C(C)(C)C
InChI
1S/C21H23F2NO2/c1-5-25-18-11-13(21(2,3)4)9-10-14(18)17-12-26-20(24-17)19-15(22)7-6-8-16(19)23/h6-11,17H,5,12H2,1-4H3
InChI key
IXSZQYVWNJNRAL-UHFFFAOYSA-N
General description
Etoxazole is an organofluorine pesticide and an alternative for carbamates, organochlorines and other miticides. It is a commonly used acaricide, for flowers, fruits, vegetables, tea, cotton etc.
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Legal Information
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
CRM55951FLUH99C881BE35031
Etoxazole PESTANAL®, analytical standard
Supelco
32506
Etoxazole
description
PESTANAL®, analytical standard
description
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
description
-
description
PESTANAL®, analytical standard
format
neat
format
-
format
-
format
neat
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable
grade
analytical standard
grade
TraceCERT®, certified reference material
grade
-
grade
analytical standard
product line
PESTANAL®
product line
TraceCERT®
product line
-
product line
PESTANAL®
application(s)
agriculture
environmental
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
-
Quality Level
100
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Etoxazole
Piktogramy
Environment
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
854.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
457 °C
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)