Przejdź do
32509
Flonicamid
PESTANAL®, analytical standard
Synonim(y):
N-(Cyanomethyl)-4-(trifluoromethyl)nicotinamide, N-Cyanomethyl-4-trifluoromethyl-3-pyridinecarboxamide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
695,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H6F3N3O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
229.16
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
eCl@ss:
25140904
695,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
agriculture
environmental
format
neat
SMILES string
FC(F)(F)c1ccncc1C(=O)NCC#N
InChI
1S/C9H6F3N3O/c10-9(11,12)7-1-3-14-5-6(7)8(16)15-4-2-13/h1,3,5H,4H2,(H,15,16)
InChI key
RLQJEEJISHYWON-UHFFFAOYSA-N
General description
Flonicamid (IKI220; N-cyanomethyl-4-trifluoromethylnicotinamide) is a pyridinecarboxamide compound. It is a novel systemic insecticide, and has selective activity against hemipterous pests, such as whiteflies, aphids, and thysanopterous pests.
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Legal Information
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
CRM56522BP10471699005
Flonicamid PESTANAL®, analytical standard
Supelco
32509
Flonicamid
Tropicamide British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
BP1047
Tropicamide
Tropicamide United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1699005
Tropicamide
description
PESTANAL®, analytical standard
description
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
description
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
format
neat
format
-
format
neat
format
neat
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
grade
analytical standard
grade
TraceCERT®, certified reference material
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
product line
PESTANAL®
product line
TraceCERT®
product line
-
product line
-
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
-
Quality Level
-
application(s)
agriculture
environmental
application(s)
-
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Flonicamid
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
158062-67-0
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)