Przejdź do
32675
Crystal Violet
S. No.: 785
Synonim(y):
Basic Violet 3, Gentian Violet, Hexamethylpararosaniline chloride, Methyl Violet 10B
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1660,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C25H30N3Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
407.98
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
MA.02
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3580948
Colour Index Number:
42555
1660,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥96% (HPLC)
Quality Segment
form
powder
color
S. No.: 785
mp
205 °C (dec.) (lit.)
solubility
water: 0.1%
density
1.190 g/cm3
suitability
complies for sensitivity
antibiotic activity spectrum
fungi
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
mode of action
cell membrane | interferes, enzyme | inhibits
storage temp.
room temp
SMILES string
[Cl-].CN(C)c1ccc(cc1)\C(c2ccc(cc2)N(C)C)=C3/C=C\C(C=C3)=[N+](/C)C
InChI
1S/C25H30N3.ClH/c1-26(2)22-13-7-19(8-14-22)25(20-9-15-23(16-10-20)27(3)4)21-11-17-24(18-12-21)28(5)6;/h7-18H,1-6H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
ZXJXZNDDNMQXFV-UHFFFAOYSA-M
General description
Crystal violet (CV) is a cationic tri-arylmethane dye, commercially used in ink and dyes. Organoclays based on CV are widely used in analytical studies.
Application
CV was used to sensitize the photooxidation of cysteine to cysteic acid, as an end product hydrogen peroxide is also formed.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C077546364C6158
description
S. No.: 785
description
certified by the BSC
description
VETRANAL®, analytical standard
description
ACS reagent, ≥90.0% anhydrous basis
suitability
complies for sensitivity
suitability
-
suitability
-
suitability
passes test for sensitivity as indicator
color
S. No.: 785
color
green to very dark green
color
-
color
green to very dark green
form
powder
form
powder
form
-
form
powder
solubility
water: 0.1%
solubility
H2O: 1 mg/mL
solubility
water: soluble 50 g/L at 27 °C
solubility
water: soluble 50 g/L at 27 °C
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
assay
≥96% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Crystal Violet
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 2
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
90-94-8
CAS No.
90-94-8 + 548-62-9
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)