Przejdź do
32808
Metalaxyl-M
PESTANAL®, analytical standard
Synonim(y):
N-(2,6-Dimethylphenyl)-N-(methoxyacetyl)-D-alanine methyl ester, Mefenoxam
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
834,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H21NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
279.33
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
eCl@ss:
25140904
834,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
agriculture
environmental
format
neat
SMILES string
COCC(=O)N([C@H](C)C(=O)OC)c1c(C)cccc1C
InChI
1S/C15H21NO4/c1-10-7-6-8-11(2)14(10)16(13(17)9-19-4)12(3)15(18)20-5/h6-8,12H,9H2,1-5H3/t12-/m1/s1
InChI key
ZQEIXNIJLIKNTD-GFCCVEGCSA-N
General description
Metalaxyl-M belongs to the class of phenylamide fungicides.
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Metalaxyl-M may be used as an analytical reference standard for the determination of the analyte in:
  • Maize samples and greenhouse tomato samples by acetonitrile-based extraction and dispersive liquid–liquid microextraction (DLLME) followed by gas chromatography–mass spectrometry (GC-MS).
  • Onion samples by matrix solid-phase dispersion (MSPD) followed by liquid chromatography–tandem mass spectrometric detection (LC-MS/MS).
Legal Information
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
CRM675660896332900
description
PESTANAL®, analytical standard
description
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
description
PESTANAL®, analytical standard
description
PESTANAL®, analytical standard
format
neat
format
-
format
neat
format
neat
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
grade
analytical standard
grade
TraceCERT®, certified reference material
grade
analytical standard
grade
analytical standard
product line
PESTANAL®
product line
TraceCERT®
product line
PESTANAL®
product line
PESTANAL®
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
100
application(s)
agriculture
environmental
application(s)
-
application(s)
agriculture
application(s)
agriculture
environmental
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Metalaxyl-M
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
70630-17-0
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)