Merck
32929
Nivalenol hydrate
analytical standard
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H20O7 · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
312.32 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
85151701
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
format
neat
storage temp.
−20°C
SMILES string
O.CC1=C[C@H]2O[C@@H]3[C@H](O)[C@@H](O)[C@@](C)([C@]34CO4)[C@@]2(CO)[C@H](O)C1=O
InChI
1S/C15H20O7.H2O/c1-6-3-7-14(4-16,11(20)8(6)17)13(2)10(19)9(18)12(22-7)15(13)5-21-15;/h3,7,9-12,16,18-20H,4-5H2,1-2H3;1H2/t7-,9-,10-,11-,12-,13-,14-,15+;/m1./s1
InChI key
NDGPXJIOZIVCLI-NWWOVZTBSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Piktogramy
Skull and crossbones
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)