Przejdź do
32991
Lanoconazole
VETRANAL®, analytical standard
Synonim(y):
2-[4-(2-Chlorophenyl)-1,3-dithiolan-2-ylidene]-2-imidazol-1-yl-acetonitrile
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1040,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H10ClN3S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
319.83
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
eCl@ss:
25140904
1040,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
product line
VETRANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, chromatography: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
clinical testing
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Clc1ccccc1C2CS\C(S2)=C(\C#N)n3ccnc3
InChI
1S/C14H10ClN3S2/c15-11-4-2-1-3-10(11)13-8-19-14(20-13)12(7-16)18-6-5-17-9-18/h1-6,9,13H,8H2/b14-12+
InChI key
ZRTQSJFIDWNVJW-WYMLVPIESA-N
General description
Lanoconazole is a member of the imidazole family and an antifungal agent, which finds applications as an antidermatophytic drug.
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Lanoconazole may be used as a reference standard in the determination of lanoconazole in pharmaceutical formulations using high-performance liquid chromatography coupled with an ultraviolet detector (HPLC-UV).
Other Notes
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Legal Information
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
I0375000PHR2808
vibrant-m
I0375000
Isoconazole
description
VETRANAL®, analytical standard
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
-
application(s)
clinical testing
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable, chromatography: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
format
neat
format
neat
format
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
300
grade
analytical standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-30°C
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)