Przejdź do
33130
4-(Dimethylamino)benzaldehyde
≥99% (perchloric acid titration), puriss. p.a., reag. Ph. Eur.
Synonim(y):
Ehrlich’s reagent
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
594,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
9800,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)2NC6H4CHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
149.19
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
202-819-0
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
606802
Assay:
≥99% (perchloric acid titration)
594,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
4-(Dimethylamino)benzaldehyde, puriss. p.a., reag. Ph. Eur., ≥99% (perchloric acid titration)
Quality Segment
agency
USP/NF, reag. Ph. Eur.
grade
puriss. p.a.
assay
≥99% (perchloric acid titration)
ign. residue
≤0.1% (as SO4)
loss
≤0.5% loss on drying
mp
72-75 °C (lit.), 73-75 °C
solubility
ethanol: 0.1 g/10 mL
cation traces
Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤50 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
SMILES string
CN(C)c1ccc(C=O)cc1
InChI
1S/C9H11NO/c1-10(2)9-5-3-8(7-11)4-6-9/h3-7H,1-2H3
InChI key
BGNGWHSBYQYVRX-UHFFFAOYSA-N
General description
4-(Dimethylamino)benzaldehyde is also commonly referred as Ehrlich′s reagent. Its crystal structure has been investigated by X-ray analysis. Its crystals belong to the monoclinic crystal system and exhibits space group P21/n. 4-(Dimethylamino)benzaldehyde exhibits dual fluorescence. Its dipole moment in various excited states has been evaluated using their electronic spectra and Bilot-Kawski theory.
Application
Forms colored condensation products (Schiff bases) with pyrroles and primary amines.
4-(Dimethylamino)benzaldehyde in micelle (sodium dodecyl sulphate) containing medium may be used for the quantification of hydroxyproline in meat samples by spectrophotometric methods.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-(Dimethylamino)benzaldehyde
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Skin Sens. 1B
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
327.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
164 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)