Przejdź do
33233
Hexamethylenetetramine
≥99.5% (calc. to the dried substance), solid, puriss. p.a., reag. Ph. Eur.
Synonim(y):
1,3,5,7-Tetraazatricyclo[3.3.1.13,7]decane, Hexamine, Methenamine, Urotropine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
198,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
460,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
730,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H12N4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
140.19
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
202-905-8
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2018
Assay:
≥99.5% (calc. to the dried substance)
Form:
solid
198,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Hexamethylenetetramine, puriss. p.a., reag. Ph. Eur., ≥99.5% (calc. to the dried substance)
Quality Segment
agency
USP/NF, reag. Ph. Eur.
vapor pressure
<0.01 mmHg ( 20 °C)
grade
puriss. p.a.
assay
≥99.5% (calc. to the dried substance)
form
solid
autoignition temp.
770 °F
impurities
≤0.001% heavy metals (as Pb), ≤0.01% ammonium (NH4)
ign. residue
≤0.01% (as SO4)
pH
8.5-9.5 (20 °C, 10%)
mp
280 °C (subl.) (lit.)
solubility
H2O: soluble
anion traces
chloride (Cl-): ≤20 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
SMILES string
C1N2CN3CN1CN(C2)C3
InChI
1S/C6H12N4/c1-7-2-9-4-8(1)5-10(3-7)6-9/h1-6H2
InChI key
VKYKSIONXSXAKP-UHFFFAOYSA-N
General description
Hexamethylenetetramine is a hexamine. It participates in Duff reaction for the synthesis of o-hydroxybenzaldehyde derivatives.
Application
Hexamethylenetetramine may be used as reagent in the synthesis of 3 and 5-aldehydo salicylic acid, and 2-hydroxy naphthaldehyde, via reaction with salicylic acid and β-naphthol respectively, followed by the treatment with HCl (hydrolysis). It may be used for the synthesis of phenolic aldehydes. It may be used as formylating reagent for the synthesis of various aldehydes.
It has been used for the preparation of ceria nanoparticles, via precipitation method.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
H11300797979398160
description
puriss. p.a., reag. Ph. Eur., ≥99.5% (calc. to the dried substance)
description
ReagentPlus®, 99%
description
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri™, ACS reagent, ≥99.0%
description
ACS reagent, ≥99.0%
assay
≥99.5% (calc. to the dried substance)
assay
99%
assay
≥99.0%
assay
≥99.0%
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
solubility
H2O: soluble
solubility
H2O: soluble
solubility
H2O: soluble
solubility
water: soluble
form
solid
form
-
form
powder
form
solid
mp
280 °C (subl.) (lit.)
mp
280 °C (subl.) (lit.)
mp
280 °C (subl.) (lit.)
mp
280 °C (subl.) (lit.)
agency
reag. Ph. Eur., USP/NF
agency
-
agency
-
agency
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hexamethylenetetramine
Piktogramy
FlameExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Flam. Sol. 2 - Skin Sens. 1B
Klasa składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Temperatura zapłonu (°F)
482.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
250 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
100-97-0
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)