Przejdź do
33247
Urea
ACS reagent grade, ≥99%, solid, puriss. p.a., reag. Ph. Eur.
Synonim(y):
Carbamide, Carbonyldiamide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
184,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
479,00 zł
2.5 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
960,00 zł
720,00 zł
5 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1100,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
NH2CONH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
60.06
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
200-315-5
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
635724
Assay:
≥99%, 99-101% (calc. on dry substance)
Form:
solid
184,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Urea, puriss. p.a., ACS reagent, reag. Ph. Eur., ≥99%
Quality Segment
agency
reag. Ph. Eur.
grade
ACS reagent, puriss. p.a.
assay
≥99%, 99-101% (calc. on dry substance)
form
solid
impurities
alkalic reac. substances, complies, ≤0.0005% heavy metals (as Pb), ≤0.05% ammonium (NH4), ≤0.1% biuret
ign. residue
≤0.01% (as SO4)
loss
≤1.0% loss on drying, 105°C, 1 h
mp
132-135 °C
solubility
H2O: soluble 480 g/L at 20 °C
density
1.335 g/mL at 25 °C (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤5 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤10 mg/kg
cation traces
Fe: ≤2 mg/kg
suitability
in accordance for appearance of solution, in accordance for identity
functional group
amine
SMILES string
NC(N)=O
InChI
1S/CH4N2O/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)
InChI key
XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... CA1(759), CA2(760)
rat ... Ppm1a(24666)
General description
Urea is a colorless, odorless solid. It has prism-like crystals. It forms insoluble nitrate salts with nitric acid and oxalate salts with oxalic acid. On reaction with alkanes or substituted alkanes, it affords crystal-lattice inclusion compounds.
Urea is the most commonly used slow release nitrogen fertilizer.
Application
Urea has been used in the following studies:
  • Synthesis of SnO2 nanoparticles.
  • Synthesis of urethanes, ureides and semicarbazides.
  • Denaturation of protein isolated from Saccharomyces cerevisiae Y15696 strain.
  • Protein electrophoretic studies.
Used for the denaturation of proteins and as a mild solubilization agent for insoluble or denatured proteins. Useful for renaturing proteins from samples already denatured with 6 M guanidine chloride such as inclusion bodies. May be used with guanidine hydrochloride and dithiothreitrol (DTT) in the refolding of denatured proteins into their native or active form.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
U4884PHR1406RDD034
Urea puriss. p.a., ACS reagent, reag. Ph. Eur., ≥99%
Sigma-Aldrich
33247
Urea
Urea meets USP testing specifications
Sigma-Aldrich
U4884
Urea
Urea Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1406
Urea
description
puriss. p.a., ACS reagent, reag. Ph. Eur., ≥99%
description
meets USP testing specifications
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
free-flowing, Redi-Dri™, Bioreagent, ≥98%
assay
99-101% (calc. on dry substance), ≥99%
assay
98.0-102.0%
assay
-
assay
≥98%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
100
solubility
H2O: soluble 480 g/L at 20 °C
solubility
H2O: soluble 480 g/L at 20 °C
solubility
-
solubility
-
mp
132-135 °C
mp
132-135 °C (lit.)
mp
132-135 °C (lit.)
mp
132-135 °C (lit.)
form
solid
form
solid
form
-
form
-
density
1.335 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.335 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.335 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.335 g/mL at 25 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Urea
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)