Przejdź do
U4884
Urea
meets USP testing specifications
Synonim(y):
Carbamide, Carbonyldiamide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
141,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
488,00 zł
5 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3150,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
NH2CONH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
60.06
UNSPSC Code:
12352111
NACRES:
NA.75
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-315-5
Beilstein/REAXYS Number:
635724
MDL number:
eCl@ss:
32150917
Assay:
98.0-102.0%
141,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
agency
USP/NF, meets USP testing specifications
assay
98.0-102.0%
form
solid
dilution
(for analytical testing)
mp
132-135 °C (lit.)
solubility
H2O: soluble 480 g/L at 20 °C
density
1.335 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
SMILES string
NC(N)=O
InChI
1S/CH4N2O/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)
InChI key
XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... CA1(759), CA2(760)
rat ... Ppm1a(24666)
Application
Used for the denaturation of proteins and as a mild solubilization agent for insoluble or denatured proteins. Useful for renaturing proteins from samples already denatured with 6 M guanidine chloride such as inclusion bodies. May be used with guanidine hydrochloride and dithiothreitrol (DTT) in the refolding of denatured proteins into their native or active form.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR1406RDD03415604
Urea meets USP testing specifications
Sigma-Aldrich
U4884
Urea
Urea Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1406
Urea
Urea puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, 99.0-100.5%, 99.0-101.0% (calc. on dry substance)
Sigma-Aldrich
15604
Urea
description
meets USP testing specifications
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
free-flowing, Redi-Dri™, Bioreagent, ≥98%
description
puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, 99.0-100.5%, 99.0-101.0% (calc. on dry substance)
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
200
assay
98.0-102.0%
assay
-
assay
≥98%
assay
99.0-100.5%, 99.0-101.0% (calc. on dry substance)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
application(s)
-
solubility
H2O: soluble 480 g/L at 20 °C
solubility
-
solubility
-
solubility
H2O: soluble 480 g/L at 20 °C
form
solid
form
-
form
-
form
solid
mp
132-135 °C (lit.)
mp
132-135 °C (lit.)
mp
132-135 °C (lit.)
mp
132-135 °C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Urea
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)