Przejdź do
33376
β-HCH
PESTANAL®, analytical standard
Synonim(y):
β-1,2,3,4,5,6-Hexachlorocyclohexane
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
478,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H6Cl6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
290.83
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
206-271-3
Beilstein/REAXYS Number:
1907338
MDL number:
eCl@ss:
32120505
478,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, NMR: suitable, gas chromatography (GC): suitable
mp
≥300 °C
suitability
passes test for identity (NMR)
application(s)
agriculture
environmental
format
neat
SMILES string
Cl[C@H]1[C@H](Cl)[C@@H](Cl)[C@H](Cl)[C@@H](Cl)[C@@H]1Cl
InChI
1S/C6H6Cl6/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9/h1-6H/t1-,2-,3+,4+,5-,6-
InChI key
JLYXXMFPNIAWKQ-CDRYSYESSA-N
General description
β-Hexachlorocyclohexane is an isomer of hexachlorocyclohexane. It is an organochlorine pesticide with carcinogenic effects on both humans and animals.
Application
β-Hexachlorocyclohexane may be used as a reference standard for the determination of β-hexachlorocyclohexane in marine sediments by pressurized liquid extraction (PLE) and stir-bar sorptive extraction (SBSE) coupled with thermal desorption and gas chromatography–triple quadrupole mass spectrometry (TD–GC–MS/MS QqQ).
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Legal Information
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
CRM33376
β-HCH PESTANAL®, analytical standard
Supelco
33376
β-HCH
β-HCH certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Supelco
CRM33376
β-HCH
description
PESTANAL®, analytical standard
description
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
format
neat
format
neat
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, NMR: suitable, HPLC: suitable
technique(s)
-
grade
analytical standard
grade
certified reference material, TraceCERT®
product line
PESTANAL®
product line
TraceCERT®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
application(s)
agriculture
environmental
application(s)
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under β-HCH
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)