Przejdź do
33448
Nequinate
VETRANAL®, analytical standard
Synonim(y):
Methyl 7-(benzyloxy)-6-butyl-1,4-dihydro-4-oxo-3-quinolinecarboxylate, Methyl benzoquate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1360,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H23NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
365.42
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
237-796-6
MDL number:
eCl@ss:
25140904
1360,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
product line
VETRANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, chromatography: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
CCCCc1cc2C(=O)C(=CNc2cc1OCc3ccccc3)C(=O)OC
InChI
1S/C22H23NO4/c1-3-4-10-16-11-17-19(23-13-18(21(17)24)22(25)26-2)12-20(16)27-14-15-8-6-5-7-9-15/h5-9,11-13H,3-4,10,14H2,1-2H3,(H,23,24)
InChI key
NNOPDLNHPOLRRE-UHFFFAOYSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Legal Information
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A201
Nequinate VETRANAL®, analytical standard
Supelco
33448
Nequinate
description
VETRANAL®, analytical standard
description
-
technique(s)
HPLC: suitable, chromatography: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
format
neat
format
-
Quality Level
100
Quality Level
200
grade
analytical standard
grade
-
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)