Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 847,00 zł |
Informacje o tej pozycji
847,00 zł
grade
analytical standard
Quality Segment
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
agriculture
environmental
format
neat
mass shift
M+10
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])OP(=S)(Oc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O)OC([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C10H14NO5PS/c1-3-14-17(18,15-4-2)16-10-7-5-9(6-8-10)11(12)13/h5-8H,3-4H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2
InChI key
LCCNCVORNKJIRZ-MWUKXHIBSA-N
Application
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description PESTANAL®, analytical standard | description PESTANAL®, analytical standard | description 98 atom % D, 97% (CP) | description 98 atom % D, 98% (CP) |
| format neat | format neat | format - | format - |
| technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable | technique(s) - | technique(s) - |
| grade analytical standard | grade analytical standard | grade - | grade - |
| product line PESTANAL® | product line PESTANAL® | product line - | product line - |
| application(s) agriculture | application(s) agriculture | application(s) - | application(s) - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 1 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 1
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
248.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
120 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?