Przejdź do
33461
N-(1-Naphthyl)ethylenediamine dihydrochloride
ACS reagent, ≥98%
Synonim(y):
2-(1-Naphthylamino)ethylamine dihydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
390,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1340,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C10H7NHCH2CH2NH2 · 2HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
259.17
UNSPSC Code:
41116105
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
215-981-2
Beilstein/REAXYS Number:
3707471
MDL number:
eCl@ss:
32150312
Assay:
≥98% (calc with ref. to anhyd. subst.), ≥98%
Form:
powder
390,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
ACS reagent
Quality Segment
assay
≥98% (calc with ref. to anhyd. subst.), ≥98%
form
powder
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
impurities
≤5% water (Karl Fischer)
mp
194-198 °C (dec.) (lit.)
suitability
complies for identity
SMILES string
Cl.Cl.NCCNc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C12H14N2.2ClH/c13-8-9-14-12-7-3-5-10-4-1-2-6-11(10)12;;/h1-7,14H,8-9,13H2;2*1H
InChI key
MZNYWPRCVDMOJG-UHFFFAOYSA-N
Application
N-(1-Naphthyl)ethylenediamine dihydrochloride dissolved in sulfuric acid-methanol may be used as a reagent for the determination of sugar on thin layer plates. It may also be used for the determination of sub-micromolar concentrations of nitrite ion after diazotisation with sulphanilic acid at low pH, by differential-pulse polarography. It may also be used as the coupling agent for the spectrophotometric determination of aniline by the diazotization-coupling method.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
222488N9125100919
description
ACS reagent, ≥98%
description
ACS reagent, >98%
description
≥98%
description
98%
assay
≥98% (calc with ref. to anhyd. subst.)
assay
>98%
assay
≥98%
assay
98%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
solid
form
powder
form
-
mp
194-198 °C (dec.) (lit.)
mp
194-198 °C (dec.) (lit.)
mp
194-198 °C (dec.) (lit.)
mp
76-80 °C (lit.)
grade
ACS reagent
grade
ACS reagent
grade
-
grade
-
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
targeted protein degradation: suitable
Still not finding the right product?
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)