Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 714,00 zł |
Informacje o tej pozycji
714,00 zł
grade
analytical standard
Quality Segment
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
concentration
1 μg/mL in acetone
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
environmental
format
single component solution
mass shift
M+6
storage temp.
−20°C
SMILES string
O[13C]1=[13CH][13CH]=[13C](C(CC)(C)CCC(C)C)[13CH]=[13CH]1
InChI
1S/C15H24O/c1-5-15(4,11-10-12(2)3)13-6-8-14(16)9-7-13/h6-9,12,16H,5,10-11H2,1-4H3/i6+1,7+1,8+1,9+1,13+1,14+1
InChI key
BGLUSMSXKMBLFS-FQPQTBQFSA-N
General description
Application
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 1 μg/mL in acetone, analytical standard | description 10 μg/mL in acetone, analytical standard | description 10 μg/mL in acetone, analytical standard | description 10 μg/mL in acetone, analytical standard |
| grade analytical standard | grade analytical standard | grade analytical standard | grade analytical standard |
| format single component solution | format single component solution | format single component solution | format single component solution |
| shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label |
| mass shift M+6 | mass shift M+6 | mass shift M+6 | mass shift M+6 |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-(3,6-Dimethyl-3-heptyl)phenol-ring-13C6 solution
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Central nervous system
supp_hazards
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
1.4 °F - Information refers to the main component.
Temperatura zapłonu (°C)
-17 °C - Information refers to the main component.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?