Przejdź do
33654
Spirodiclofen
PESTANAL®, analytical standard
Synonim(y):
3-(2,4-Dichlorophenyl)-2-oxo-1-oxaspiro[4.5]dec-3-en-4-yl) 2,2-dimethylbutyrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
197,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H24Cl2O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
411.32
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
eCl@ss:
25140904
197,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
agriculture
environmental
format
neat
SMILES string
CCC(C)(C)C(=O)OC1=C(C(=O)OC12CCCCC2)c3ccc(Cl)cc3Cl
InChI
1S/C21H24Cl2O4/c1-4-20(2,3)19(25)26-17-16(14-9-8-13(22)12-15(14)23)18(24)27-21(17)10-6-5-7-11-21/h8-9,12H,4-7,10-11H2,1-3H3
InChI key
DTDSAWVUFPGDMX-UHFFFAOYSA-N
General description
Spirodiclofen is a selective, non-systemic acaricide from the new chemical class of tetronic acid derivatives. It shows activity against all developmental stages of female adults of tetranychid mite species such as the two-spotted spider miteTetranychus urticae.
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Spirodiclofen may be used as analytical reference standard for the determination of the pesticide, spirodiclofen in crops using high-performance liquid chromatography coupled to tandem mass spectrometry (HPLC-MS/MS).
Legal Information
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
CRM039081A10360BP598
description
PESTANAL®, analytical standard
description
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
description
pharmaceutical analytical impurity (PAI)
description
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
format
neat
format
-
format
neat
format
neat
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
grade
analytical standard
grade
certified reference material, TraceCERT®
grade
pharmaceutical analytical impurity (PAI)
grade
pharmaceutical primary standard
product line
PESTANAL®
product line
TraceCERT®
product line
-
product line
-
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
-
Quality Level
-
application(s)
agriculture
environmental
application(s)
-
application(s)
pharmaceutical small molecule
application(s)
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Spirodiclofen
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Repr. 2 - Skin Sens. 1B - STOT RE 2
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
148477-71-8
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)