Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1640,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1640,00 zł
grade
analytical standard
Quality Segment
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
agriculture
environmental
format
neat
SMILES string
N(C1C(OC(CC1)OC2CCCC(OC(=O)CC3C4C(C5C(CC4)CC(C5)OC6C(C(C(C(C6)C)OC)OC)OC)CC3C(=O)C2C)CC)C)(C)C
InChI
1S/C42H71NO9/c1-10-27-12-11-13-35(52-38-17-16-34(43(5)6)25(4)49-38)24(3)39(45)33-21-31-29(32(33)22-37(44)51-27)15-14-26-19-28(20-30(26)31)50-36-18-23(2)40(46-7)42(48-9)41(36)47-8/h23-36,38,40-42H,10-22H2,1-9H3
InChI key
RQOIAWYOVOXMST-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description PESTANAL®, analytical standard | description certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland | description ≥98.0% (GC) |
| format neat | format - | format - |
| technique(s) gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable | technique(s) - | technique(s) - |
| grade analytical standard | grade TraceCERT®, certified reference material | grade - |
| product line PESTANAL® | product line TraceCERT® | product line - |
| Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level 100 |
| application(s) agriculture | application(s) - | application(s) - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Spinosad
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Temperatura zapłonu (°F)
No data available
Temperatura zapłonu (°C)
No data available
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?