Przejdź do
33875
Boscalid
PESTANAL®, analytical standard
Synonim(y):
2-Chloro-N-(4′-chlorobiphenyl-2- yl)-nicotinamide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
609,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H12Cl2N2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
343.21
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
eCl@ss:
25140904
609,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
product line
PESTANAL®
form
solid
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
agriculture
environmental
format
neat
SMILES string
Clc1ccc(cc1)-c2ccccc2NC(=O)c3cccnc3Cl
InChI
1S/C18H12Cl2N2O/c19-13-9-7-12(8-10-13)14-4-1-2-6-16(14)22-18(23)15-5-3-11-21-17(15)20/h1-11H,(H,22,23)
InChI key
WYEMLYFITZORAB-UHFFFAOYSA-N
General description
Boscalid is a fungicide, which belongs to the carboxamide class of fungicides. Its mode of action involves binding to the enzyme succinate dehydrogenase in mitochondria and thus inhibits the fungal respiration.
Application
Boscalid may be used as a reference standard in the determination of boscalid in fruits and vegetable samples using ultra performance liquid chromatography coupled with tandem mass spectrometry (UPLC-MS/MS).
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Legal Information
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
74144ENAH9082259DN9007
Boscalid PESTANAL®, analytical standard
Supelco
33875
Boscalid
Boscalid certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Supelco
74144
Boscalid
description
PESTANAL®, analytical standard
description
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
description
-
description
analytical standard
format
neat
format
neat
format
-
format
neat
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
grade
analytical standard
grade
certified reference material, TraceCERT®
grade
-
grade
analytical standard
form
solid
form
-
form
-
form
-
product line
PESTANAL®
product line
TraceCERT®
product line
-
product line
-
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Boscalid
Piktogramy
Environment
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Temperatura zapłonu (°F)
No data available
Temperatura zapłonu (°C)
No data available
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review