Przejdź do
33910
1,2-Dibromoethylene
purum, cis+trans, ≥98.0% (GC)
Synonim(y):
Acetylene dibromide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
BrCH=CHBr
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
185.85
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
208-747-6
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1719351
eCl@ss:
32150312
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
purum
assay
≥98.0% (GC)
refractive index
n20/D 1.542
bp
107-110 °C (lit.)
density
2.27 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
Br\C=C\Br
Piktogramy
Skull and crossbones
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)