Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 989,00 zł |
Informacje o tej pozycji
989,00 zł
grade
analytical standard
Quality Segment
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
agriculture
environmental
format
neat
SMILES string
CC(C)(SC(=O)N1CCCCC1)c2ccccc2
InChI
1S/C15H21NOS/c1-15(2,13-9-5-3-6-10-13)18-14(17)16-11-7-4-8-12-16/h3,5-6,9-10H,4,7-8,11-12H2,1-2H3
InChI key
BWUPSGJXXPATLU-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- Shellfish using gas chromatography coupled to tandem mass spectrometry (GC/MS/MS).
- Rice paddy fields using quick easy cheap effective rugged safe (QuEChERS) method combined with gas chromatography coupled to mass spectrometry (GC-MS).
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description PESTANAL®, analytical standard | description PESTANAL®, analytical standard | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard |
| format neat | format neat | format neat |
| technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable | technique(s) - |
| grade analytical standard | grade analytical standard | grade pharmaceutical primary standard |
| product line PESTANAL® | product line PESTANAL® | product line - |
| shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life - |
| application(s) agriculture | application(s) agriculture | application(s) - |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?