Przejdź do
33969
Indoxacarb
PESTANAL®, analytical standard
Synonim(y):
Methyl 7-chloro-2,5-dihydro-2-[N-(methoxycarbonyl)-4-(trifluoromethoxy)anilinocarbonyl]indeno[1,2-e][1,3,4]oxadiazine-4a(3H)carboxylate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
505,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H17ClF3N3O7
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
527.83
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
eCl@ss:
25140904
505,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
grade
analytical standard
description
mixture of isomers
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
agriculture
environmental
format
neat
SMILES string
COC(=O)N(C(=O)N1CO[C@]2(Cc3cc(Cl)ccc3C2=N1)C(=O)OC)c4ccc(OC(F)(F)F)cc4
InChI
1S/C22H17ClF3N3O7/c1-33-18(30)21-10-12-9-13(23)3-8-16(12)17(21)27-28(11-35-21)19(31)29(20(32)34-2)14-4-6-15(7-5-14)36-22(24,25)26/h3-9H,10-11H2,1-2H3/t21-/m0/s1
InChI key
VBCVPMMZEGZULK-NRFANRHFSA-N
General description
Indoxacarb belongs to oxadiazine class of insecticides, showing broad-spectrum activity against Lepidoptera and other pests. Its mode of action involves blocking of voltage-gated sodium channels and binding to neuronal nicotinic acetylcholine receptors.
Application
Indoxacarb may be used as an analytical reference standard for the quantification of the analyte in foodstuffs of plant and animal origin using gas chromatography with electron capture detection (GC-ECD) and liquid chromatography coupled to tandem mass spectrometry (LC-MS/MS).
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Legal Information
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Indoxacarb
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1B - STOT RE 1
Narządy docelowe
Blood,Nervous system,Heart, Heart,Nervous system,Blood system
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
144171-61-9
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)