Przejdź do
33971
1,2-Dibromobenzene
purum, ≥97.0% (GC)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H4Br2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
235.90
EC Number:
209-507-3
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
970241
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor density
8.2 (vs air)
grade
purum
assay
≥97.0% (GC)
color
brown-yellow
refractive index
n20/D 1.611
bp
224 °C (lit.)
mp
4-6 °C (lit.)
density
1.956 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Brc1ccccc1Br
InChI
1S/C6H4Br2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H
InChI key
WQONPSCCEXUXTQ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
197.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
92 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)