Przejdź do
33972
3,5,6-Trichloro-2-pyridinol
PESTANAL®, analytical standard
Synonim(y):
2,3,5-Trichloro-6-hydroxypyridine, 3,5,6-Trichloro-2-pyridone, TCP
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
197,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H2Cl3NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
198.43
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
229-405-2
MDL number:
eCl@ss:
25140904
197,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
agriculture
environmental
format
neat
SMILES string
Oc1nc(Cl)c(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C5H2Cl3NO/c6-2-1-3(7)5(10)9-4(2)8/h1H,(H,9,10)
InChI key
WCYYAQFQZQEUEN-UHFFFAOYSA-N
General description
3,5,6-Trichloro-2-pyridinol (TCP) is an organophosphorous insecticide, which can be obtained as a major degradation product of chlorpyrifos (CP), via treatment with the degrading bacteria Enterobacter B-14.
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Legal Information
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
756970H57009
description
PESTANAL®, analytical standard
description
≥98 atom % 15N, ≥99 atom % 13C, ≥97% (CP)
description
98%
format
neat
format
-
format
-
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
grade
analytical standard
grade
-
grade
-
product line
PESTANAL®
product line
-
product line
-
application(s)
agriculture
environmental
application(s)
-
application(s)
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
200
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)