Przejdź do
33975
Carprofen
VETRANAL®, analytical standard
Synonim(y):
6-Chloro-α-methyl-9H-carbazole-2-acetic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
532,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H12ClNO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
273.71
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
258-712-4
MDL number:
eCl@ss:
25140904
532,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
product line
VETRANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
CC(C(O)=O)c1ccc2c(c1)[nH]c3ccc(Cl)cc23
InChI
1S/C15H12ClNO2/c1-8(15(18)19)9-2-4-11-12-7-10(16)3-5-13(12)17-14(11)6-9/h2-8,17H,1H3,(H,18,19)
InChI key
PUXBGTOOZJQSKH-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... PTGS2(5743)
General description
Carprofen, is a non-steroidal anti-inflammatory drug, generally used to treat degenerative joint disease like canine osteoarthritis in animals. It can also be used like an analgesic agent to control the postoperative pain produced, during ovariohysterectomy in cats.
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Legal Information
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML1713PHR1452Y0000846
Carprofen VETRANAL®, analytical standard
Supelco
33975
Carprofen
Carprofen European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Y0000846
Carprofen
description
VETRANAL®, analytical standard
description
≥97% (HPLC)
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
grade
analytical standard
grade
-
grade
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
grade
pharmaceutical primary standard
format
neat
format
-
format
neat
format
neat
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
product line
VETRANAL®
product line
-
product line
-
product line
-
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
-
shelf life
-
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Carprofen
Piktogramy
Skull and crossbones
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. Is this item pharmaceutical-grade?
    1 answer
    1. This product is intended for research use as an analytical standard. This item is not suitable for human or veterinary use and is not pharmaceutical grade.