Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 539,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H13Cl2N5 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
370.66
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
247-307-8
MDL number:
eCl@ss:
25140904
539,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
analytical standard
Quality Segment
product line
VETRANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
Cl[H].Clc1ccc(cc1)\C=N\NC(=N)N\N=C\c2ccc(Cl)cc2
InChI
1S/C15H13Cl2N5.ClH/c16-13-5-1-11(2-6-13)9-19-21-15(18)22-20-10-12-3-7-14(17)8-4-12;/h1-10H,(H3,18,21,22);1H/b19-9+,20-10+;
InChI key
LTWIBTYLSRDGHP-HCURTGQUSA-N
General description
Robenidine hydrochloride is a coccidiostat and antibiotic, used in controlling coccidiosis.
Application
Robenidine hydrochloride has been used as a reference standard in the determination of robenidine hydrochloride in eggs using online solid-phase extraction with liquid chromatography coupled with tandem mass spectrometry (SPE-LC-MS/MS).
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Legal Information
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?