Przejdź do
34009
2-NP-AMOZ-d5
VETRANAL®, analytical standard
Synonim(y):
5-(Morpholinomethyl)-3-(2-nitrobenzylidenamino)-2-oxazolidinone-d5
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2290,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H13D5N4O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
339.36
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
eCl@ss:
25140904
2290,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
product line
VETRANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
mass shift
M+5
SMILES string
[2H]C([2H])(N1CCOCC1)C2([2H])OC(=O)N(\N=C\c3ccccc3[N+]([O-])=O)C2([2H])[2H]
InChI
1S/C15H18N4O5/c20-15-18(11-13(24-15)10-17-5-7-23-8-6-17)16-9-12-3-1-2-4-14(12)19(21)22/h1-4,9,13H,5-8,10-11H2/b16-9+/i10D2,11D2,13D
InChI key
PCYAMVONOKWOLP-ZHXFMVBBSA-N
Application
2-NP-AMOZ-d5 may be used as an internal standard for the determination of 5-(morpholinomethyl)-3-(2-nitrobenzyliden-amino)-2-oxazolidinone (2-NP-AMOZ) in shrimp, poultry meat, fish, honey and milk samples using liquid chromatography coupled to tandem mass spectrometry (LC-MS/MS) and liquid chromatography with electrospray ionization tandem mass spectrometry (LC-ESI-MS/MS).
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Legal Information
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
9348548933633881
AMOZ certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Supelco
93485
AMOZ
AMOZ-d5 VETRANAL®, analytical standard
Supelco
33881
AMOZ-d5
description
VETRANAL®, analytical standard
description
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
description
99.5 atom % D
description
VETRANAL®, analytical standard
grade
analytical standard
grade
TraceCERT®, certified reference material
grade
-
grade
analytical standard
format
neat
format
neat
format
-
format
neat
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
application(s)
clinical testing
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable
technique(s)
NMR: suitable
technique(s)
HPLC: suitable, chromatography: suitable, gas chromatography (GC): suitable
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
100
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)