Przejdź do
34014
Loperamide hydrochloride
VETRANAL®, analytical standard
Synonim(y):
4-(p-Chlorophenyl)-4-hydroxy-N,N-dimethyl-α,α-diphenyl-1-piperidinebutyramide hydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
436,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C29H33ClN2O2 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
513.50
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
252-082-4
MDL number:
eCl@ss:
25140904
436,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
product line
VETRANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
Cl.CN(C)C(=O)C(CCN1CCC(O)(CC1)c2ccc(Cl)cc2)(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C29H33ClN2O2.ClH/c1-31(2)27(33)29(24-9-5-3-6-10-24,25-11-7-4-8-12-25)19-22-32-20-17-28(34,18-21-32)23-13-15-26(30)16-14-23;/h3-16,34H,17-22H2,1-2H3;1H
InChI key
PGYPOBZJRVSMDS-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... OPRM1(4988)
General description
Loperamide is an antidiarrheal agent used in controlling acute nonspecific diarrhea and chronic diarrhea associated with inflammatory bowel diseases.
Application
Loperamide hydrochloride may be used as an analytical reference standard for the quantification of the analyte in biological fluids using various chromatography techniques.
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Legal Information
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1370000BP635L0750000
description
VETRANAL®, analytical standard
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
grade
analytical standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
Gene Information
human ... OPRM1(4988)
Gene Information
human ... OPRM1(4988)
Gene Information
human ... OPRM1(4988)
Gene Information
human ... OPRM1(4988)
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Loperamide hydrochloride
Piktogramy
Skull and crossbones
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)