Przejdź do
34031BC
GDS Resuspension Buffer Non-Tq
BioControl, for use with GDS
Synonim(y):
Bufor do przygotowania próbki PCR
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
6 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
145,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.85
UNSPSC Code:
41106306
145,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
shelf life
36 mo.
Quality Segment
packaging
bottle of 6 mL
manufacturer/tradename
BioControl
technique(s)
PCR: suitable
application(s)
food and beverages
pathogen testing
compatibility
for use with GDS
storage temp.
2-8°C
suitability
Escherichia coli (O157:H7), enterovirulent E. coli (EEC) (Shiga Toxigenic)
General description
Tylko do użytku z określonymi notami aplikacyjnymi GDS.
Application
Do użytku w nocie aplikacyjnej MK_AN4580EN / MS_AN4580EN, nie może być zastąpiony przez GDS Resuspension Buffer Tq.
PCR
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
34724BC34726BC34771BC
description
BioControl, for use with GDS
description
BioControl, For use with GDS, bottle of -70 mL
description
BioControl, For use with GDS
description
BioControl, Foruse with GDS
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
application(s)
food and beverages
pathogen testing
application(s)
food and beverages
pathogen testing
application(s)
food and beverages
pathogen testing
application(s)
food and beverages
pathogen testing
shelf life
36 mo.
shelf life
36 mo.
shelf life
24 mo.
shelf life
36 mo.
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
suitability
enterovirulent E. coli (EEC) (Shiga Toxigenic), Escherichia coli (O157:H7)
suitability
enterovirulent E. coli (EEC) (Shiga Toxigenic), Escherichia coli (O157:H7), Salmonella spp., Cronobacter spp.
suitability
Cronobacter spp., Salmonella spp., Escherichia coli (O157:H7), enterovirulent E. coli (EEC) (Shiga Toxigenic)
suitability
enterovirulent E. coli (EEC) (Shiga Toxigenic), Escherichia coli (O157:H7)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)