Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 249,00 zł |
Informacje o tej pozycji
249,00 zł
grade
analytical standard
Quality Segment
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
agriculture
environmental
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCOC(=O)C(Cl)Cc1cc(N2N=C(C)N(C(F)F)C2=O)c(F)cc1Cl
InChI
1S/C15H14Cl2F3N3O3/c1-3-26-13(24)10(17)4-8-5-12(11(18)6-9(8)16)23-15(25)22(14(19)20)7(2)21-23/h5-6,10,14H,3-4H2,1-2H3
InChI key
MLKCGVHIFJBRCD-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description PESTANAL®, analytical standard | description certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland |
| format neat | format - |
| technique(s) gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable | technique(s) - |
| grade analytical standard | grade certified reference material, TraceCERT® |
| product line PESTANAL® | product line TraceCERT® |
| Quality Level 100 | Quality Level 300 |
| application(s) agriculture | application(s) - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Carfentrazone-ethyl
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
128639-02-1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?