Przejdź do
34166
Betamethasone
VETRANAL®, analytical standard
Synonim(y):
9α-Fluoro-11β,17α,21-trihydroxy-16β-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione, 9α-Fluoro-16β-methyl-11β,17α,21-trihydroxy-1,4-pregnadiene-3,20-dione, 9α-Fluoro-16β-methylprednisolone
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
528,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H29FO5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
392.46
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
206-825-4
MDL number:
eCl@ss:
25140904
528,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
description
free compound
product line
VETRANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
mp
235-237 °C (lit.)
application(s)
clinical testing
format
neat
SMILES string
[H][C@@]12C[C@H](C)[C@](O)(C(=O)CO)[C@@]1(C)C[C@H](O)[C@@]3(F)[C@@]2([H])CCC4=CC(=O)C=C[C@]34C
InChI
1S/C22H29FO5/c1-12-8-16-15-5-4-13-9-14(25)6-7-19(13,2)21(15,23)17(26)10-20(16,3)22(12,28)18(27)11-24/h6-7,9,12,15-17,24,26,28H,4-5,8,10-11H2,1-3H3/t12-,15-,16-,17-,19-,20-,21-,22-/m0/s1
InChI key
UREBDLICKHMUKA-DVTGEIKXSA-N
Gene Information
human ... NR3C1(2908)
Application
Betamethasone may be used as an analytical reference standard for the determination of the analyte in excreta of treated animals, bovine, porcine and chicken muscles and food commodities by various chromatography techniques.
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Legal Information
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1066009B1000000BP575
Betamethasone European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
B1000000
Betamethasone
Betamethasone British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
BP575
Betamethasone
description
VETRANAL®, analytical standard
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
grade
analytical standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
product line
VETRANAL®
product line
-
product line
-
product line
-
Gene Information
human ... NR3C1(2908)
Gene Information
human ... NR3C1(2908)
Gene Information
human ... NR3C1(2908)
Gene Information
human ... NR3C1(2908)
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
-
mp
235-237 °C (lit.)
mp
447.8-473 °F (231—245°C; decomposes), 235-237 °C (lit.)
mp
235.6 °C (456.1°F at 1013.0 hPa), 235-237 °C (lit.)
mp
235-237 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Betamethasone
Piktogramy
Health hazard
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Repr. 1B - STOT RE 2
Narządy docelowe
Liver,Kidney,Endocrine system
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)