Przejdź do
34232
Prothioconazole
PESTANAL®, analytical standard
Synonim(y):
2-[2-(1-Chlorocyclopropyl)-3-(2-chlorophenyl)-2-hydroxypropyl]-1,2-dihydro-3H-1,2,4-triazole-3-thione
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1750,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H15Cl2N3OS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
344.26
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
eCl@ss:
25140904
1750,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
agriculture
environmental
format
neat
SMILES string
OC(CN1N=CNC1=S)(Cc2ccccc2Cl)C3(Cl)CC3
InChI
1S/C14H15Cl2N3OS/c15-11-4-2-1-3-10(11)7-14(20,13(16)5-6-13)8-19-12(21)17-9-18-19/h1-4,9,20H,5-8H2,(H,17,18,21)
InChI key
MNHVNIJQQRJYDH-UHFFFAOYSA-N
General description
Prothioconazole is a triazolinethione derivative, which can be used as a fungicide in order to inhibit the activity of demethylase enzyme.(1) It can be used in the treatment of infection in crops like wheat, caused by Mycosphaerella graminicola, a plant-pathogenic fungus.
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Legal Information
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
38273PHR280803907
description
PESTANAL®, analytical standard
description
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
description
-
description
97%
format
neat
format
-
format
-
format
-
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
grade
analytical standard
grade
certified reference material, TraceCERT®
grade
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
grade
-
product line
PESTANAL®
product line
TraceCERT®
product line
-
product line
-
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
-
application(s)
agriculture
environmental
application(s)
-
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
application(s)
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Prothioconazole
Piktogramy
Environment
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
178928-70-6
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)