Przejdź do
34280
1,3-Dibromopropane
purum, ≥99.0% (GC)
Synonim(y):
Trimethylene dibromide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Br(CH2)3Br
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
201.89
EC Number:
203-690-3
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
635662
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor density
7 (vs air)
grade
purum
assay
≥99.0% (GC)
refractive index
n20/D 1.524
bp
167 °C (lit.)
mp
−34 °C (lit.)
density
1.989 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
BrCCCBr
InChI
1S/C3H6Br2/c4-2-1-3-5/h1-3H2
InChI key
VEFLKXRACNJHOV-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1,3-Dibromopropane
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
129.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
54 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)