This product is a pesticide standard. Dilution of contaminants in soil does not fall within the scope of its intended use. A detailed search of the available literature would be recommended. Please see the link below for a publication that may be helpful.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S026974910700190X?via%3Dihub
Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 261,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(ClC6H4)2C=CCl2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
318.03
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-784-6
Beilstein/REAXYS Number:
1913355
MDL number:
eCl@ss:
25140904
261,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
analytical standard
Quality Segment
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
mp
88-90 °C (lit.)
application(s)
agriculture
environmental
format
neat
SMILES string
Clc1ccc(cc1)\C(=C(/Cl)Cl)c2ccc(Cl)cc2
InChI
1S/C14H8Cl4/c15-11-5-1-9(2-6-11)13(14(17)18)10-3-7-12(16)8-4-10/h1-8H
InChI key
UCNVFOCBFJOQAL-UHFFFAOYSA-N
General description
4,4′-DDE can be found to be a breakdown product of trichloro-2,2-bis(4-chlorophenyl)ethane, in an aerobic environment. It can behave like a typical potent androgen receptor antagonist.
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Legal Information
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - STOT RE 1 Oral
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
Can the level of DDE and/or DDT in soil be diluted/aerated to reduce it's concentration?