Przejdź do
35548
Tefluthrin
PESTANAL®, analytical standard
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
928,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H14ClF7O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
418.73
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
8398039
eCl@ss:
25140904
928,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
description
mixture of isomers
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
agriculture
environmental
format
neat
SMILES string
Cc1c(F)c(F)c(COC(=O)C2C(\C=C(/Cl)C(F)(F)F)C2(C)C)c(F)c1F
InChI
1S/C17H14ClF7O2/c1-6-11(19)13(21)7(14(22)12(6)20)5-27-15(26)10-8(16(10,2)3)4-9(18)17(23,24)25/h4,8,10H,5H2,1-3H3/b9-4-/t8-,10-/m0/s1
InChI key
ZFHGXWPMULPQSE-UKSCLKOJSA-N
General description
Tefluthrin is a synthetic soil pyrethroid insecticide, which can be actively used against corn rootworms and cut worms. It can also be widely used to control a large variety of pests that affect maize and sugar beet crop.
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Legal Information
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
CRM67635CRM46114CRM01399
Tefluthrin PESTANAL®, analytical standard
Supelco
35548
Tefluthrin
description
PESTANAL®, analytical standard
description
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
description
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
description
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
format
neat
format
-
format
neat
format
-
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
grade
analytical standard
grade
certified reference material, TraceCERT®
grade
certified reference material, TraceCERT®
grade
TraceCERT®, certified reference material
product line
PESTANAL®
product line
TraceCERT®
product line
TraceCERT®
product line
TraceCERT®
description
mixture of isomers
description
-
description
-
description
-
application(s)
agriculture
environmental
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tefluthrin
Piktogramy
Skull and crossbonesEnvironment
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
329.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
165 °C
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
79538-32-2
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)