Przejdź do
35601
PCB No 28
analytical standard
Synonim(y):
2,4,4′-Trichlorobiphenyl, 2,4,4′-PCB
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
439,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H7Cl3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
257.54
EC Number:
230-293-2
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1956846
Ballschmiter Number:
28
eCl@ss:
25140904
439,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, chromatography: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
environmental
format
neat
SMILES string
Clc1ccc(cc1)-c2ccc(Cl)cc2Cl
InChI
1S/C12H7Cl3/c13-9-3-1-8(2-4-9)11-6-5-10(14)7-12(11)15/h1-7H
InChI key
BZTYNSQSZHARAZ-UHFFFAOYSA-N
General description
Polychlorinated biphenyls (PCBs) are groups of chemical compounds which are persistent in the environment and are considered highly toxic to humans and animals. PCB No 28 may be used for environmental analysis and precise quality control of food and feed.
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Other Notes
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
BCR29135596
PCB No 28 analytical standard
Supelco
35601
PCB No 28
PCB No 3 analytical standard
Supelco
35596
PCB No 3
description
analytical standard
description
BCR®, certified reference material
description
analytical standard
application(s)
environmental
application(s)
-
application(s)
environmental
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable
technique(s)
-
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable
format
neat
format
neat
format
neat
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
grade
analytical standard
grade
certified reference material
grade
analytical standard
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
Piktogramy
Health hazardEnvironment
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)