Przejdź do
35620
2,6-Dichloroquinone-4-chloroimide
for spectrophotometric det. of vitamin B6, ≥99.0%
Synonim(y):
N,2,6-Trichloro-p-benzoquinoneimide, Gibb’s reagent
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
506,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H2Cl3NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
210.45
UNSPSC Code:
41116105
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
202-937-2
Beilstein/REAXYS Number:
2364249
MDL number:
eCl@ss:
32120505
Assay:
≥99.0% (AT), ≥99.0%
506,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥99.0% (AT), ≥99.0%
quality
for spectrophotometric det. of vitamin B6
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
mp
65-67 °C (lit.), 65-68 °C
application(s)
food and beverages
vitamins, nutraceuticals, and natural products
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl\N=C1\C=C(Cl)C(=O)C(Cl)=C1
InChI
1S/C6H2Cl3NO/c7-4-1-3(10-9)2-5(8)6(4)11/h1-2H
InChI key
YHUMTHWQGWPJOQ-UHFFFAOYSA-N
General description
2,6-Dichloroquinone-4-chloroimide generally find application in being used as spot test and chromatographic spray reagents, mainly for phenols, though it can be used in detection of other types of compounds such as antioxidants, few primary and secondary amines, on silica gel chromatographic plates. Its decomposition rate is directly proportional to pressure.
Application
Gibb′s reagent was used in paper chromatography, in an experiment conducted to semi-quantitatively estimate tyramine and octopamine.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
D651143198268631
description
for spectrophotometric det. of vitamin B6, ≥99.0%
description
≥95% (TLC), suitable for detection of phenols
description
98%
description
analytical standard
assay
≥99.0% (AT)
assay
≥95% (TLC)
assay
98%
assay
≥98.0% (GC)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
mp
65-68 °C, 65-67 °C (lit.)
mp
65-67 °C (lit.)
mp
122-124 °C (lit.)
mp
~170 °C (dec.) (lit.)
application(s)
food and beverages
vitamins, nutraceuticals, and natural products
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
quality
for spectrophotometric det. of vitamin B6
quality
-
quality
-
quality
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2,6-Dichloroquinone-4-chloroimide
Piktogramy
FlameExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Self-react. C - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
4.1A - Other explosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)