Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 608,00 zł |
Informacje o tej pozycji
608,00 zł
grade
analytical standard
Quality Segment
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, chromatography: suitable, gas chromatography (GC): suitable
bp
448 °C (lit.)
mp
252-254 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
c1ccc2c(c1)ccc3c4ccccc4ccc23
InChI
1S/C18H12/c1-3-7-15-13(5-1)9-11-18-16-8-4-2-6-14(16)10-12-17(15)18/h1-12H
InChI key
WDECIBYCCFPHNR-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Other Notes
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description analytical standard | description certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland | description BCR®, certified reference material | description - |
| application(s) cleaning products | application(s) cleaning products | application(s) cosmetics | application(s) - |
| technique(s) gas chromatography (GC): suitable, chromatography: suitable, HPLC: suitable | technique(s) gas chromatography (GC): suitable, chromatography: suitable, HPLC: suitable | technique(s) HPLC: suitable, chromatography: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) - |
| format neat | format neat | format neat | format - |
| Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level - | Quality Level 100 |
| grade analytical standard | grade TraceCERT®, certified reference material | grade certified reference material | grade - |
| shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life - | shelf life - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chrysene
Słowo ostrzegawcze
Danger
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 2 - PBT - vPvB
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
218-01-9
218-01-9
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?