Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 197,00 zł |
Informacje o tej pozycji
197,00 zł
grade
analytical standard
Quality Segment
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
mp
86-88 °C (lit.)
application(s)
agriculture
environmental
format
neat
SMILES string
COc1ccc(cc1)C(c2ccc(OC)cc2)C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C16H15Cl3O2/c1-20-13-7-3-11(4-8-13)15(16(17,18)19)12-5-9-14(21-2)10-6-12/h3-10,15H,1-2H3
InChI key
IAKOZHOLGAGEJT-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description PESTANAL®, analytical standard | description certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland |
| format neat | format neat |
| technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) - |
| grade analytical standard | grade TraceCERT®, certified reference material |
| product line PESTANAL® | product line TraceCERT® |
| Quality Level 100 | Quality Level 300 |
| mp 86-88 °C (lit.) | mp 86-88 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methoxychlor
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?