Przejdź do
36232
Density Standard 1251 kg/m3
H&D Fitzgerald Ltd. Quality
Synonim(y):
Sodium bromide solution
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1230,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3587179
1230,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
manufacturer/tradename
H&D Fitzgerald Ltd.
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
industrial qc
personal care
petroleum
pharmaceutical (small molecule)
format
mixture
SMILES string
[Na+].[Br-]
InChI
1S/BrH.Na/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
JHJLBTNAGRQEKS-UHFFFAOYSA-M
Application
This density CRM is used for the calibration of all types of laboratory density meters in the test temperature range of 15 to 25 °C.
Features and Benefits
  • Manufactured and verified in an ISO 17025 accredited laboratory, as per UKAS
  • Carries an associated uncertainty of +/- 0.010 Kg/m3
  • Provided in a sealed glass ampoule of 10 mL to assure safe delivery
  • Accompanied with a certificate of analysis (CoA) having information on the expiry date for an effective audit
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
310506S4547229881
description
H&D Fitzgerald Ltd. Quality
description
ACS reagent, ≥99.0%
description
BioXtra, ≥99.0%
description
≥99.99% trace metals basis
format
mixture
format
-
format
-
format
-
grade
analytical standard
grade
ACS reagent
grade
-
grade
-
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
industrial qc
personal care
petroleum
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
manufacturer/tradename
H&D Fitzgerald Ltd.
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
-
shelf life
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Repr. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Central nervous system
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)