Informacje o tej pozycji
grade
analytical standard
Quality Segment
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
agriculture
environmental
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
FC(F)(F)c1nc2cc(Cl)c(Cl)cc2n1C(=O)Oc3ccccc3
InChI
1S/C15H7Cl2F3N2O2/c16-9-6-11-12(7-10(9)17)22(13(21-11)15(18,19)20)14(23)24-8-4-2-1-3-5-8/h1-7H
InChI key
ISVQSVPUDBVFFU-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Legal Information
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
>212.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
> 100 °C
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
14255-88-0
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?